2,6-Diisopropylaniline ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
D1755-25ML
D1755-500ML
D1755-100ML
TCIAD1755-25MLEA
66
EUR
TCIAD1755-25ML
TCIAD1755-500ML
TCIAD1755-100ML
2,6-Diisopropylaniline ≥90.0% (par GC)
2,6-Diisopropylaniline
Formule:
C₁₂H₁₉N Point d'ébullition: 122°C Point de fusion: -45°C Densité: 0,94 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 117°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008887 Numéro CAS: 24544-04-5 EINECS: 246-305-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |