Imprimer
4-tert-Butylbenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B1587-25ML B1587-5ML
TCIAB1587-25MLEA 161 EUR
TCIAB1587-25ML TCIAB1587-5ML
4-tert-Butylbenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-tert-Butylbenzylamine
Formule: C₁₁H₁₇N
Point d'ébullition: 124°C
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00040754
Numéro CAS: 39895-55-1
EINECS: 254-681-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7a000513e924c663d2be5e53da5319374bc5644&vid=4df653d2b0c895b9d12e9198cdb8d0b61222e13c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %