Imprimer
Fluoro-2-m-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-1,3-dimethylbenzene, 1-Fluoro-2,6-dimethylbenzene
F0402-25G F0402-5G
TCIAF0402-25GEA 167 EUR
TCIAF0402-25G TCIAF0402-5G
Fluoro-2-m-xylène ≥98.0% (par GC)
Fluoro-2-m-xylène
Formule: C₈H₉F
MW: 124.16 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Densité: 0.988
Point d'éclair: 31°C
Numéro MDL: MFCD00039215
Numéro CAS: 443-88-9
EINECS: 207-144-5
ONU: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a583688b9256a147878a072ede2fdd5db8eefaab&vid=550149ed6eed4c3eb0a018c82a2e7fcbfaad793c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %