Imprimer
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride, 3-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
T2290-25G T2290-5G
TCIAT2290-25GEA 190 EUR
TCIAT2290-25G TCIAT2290-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylène ≥95.0% (par GC)
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylène
Formule: C₈H₆ClF₃
MW: 194.58 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Densité: 1.3079
Point d'éclair: 49°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000908
Numéro CAS: 705-29-3
EINECS: 211-884-4
ONU: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d2a137ec1e3b9e04aea9ede27fb128bce3a1fa6&vid=3e9ca41a5fb723e1d0b6ca86cbbb51fec8cf25e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %