Imprimer
α-Chloro-p-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0312-25G C0312-500G
TCIAC0312-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0312-25G TCIAC0312-500G
α-Chloro-p-xylène ≥98.0% (par GC)
α-Chloro-p-xylène
Formule: C₈H₉Cl
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5 °C
Densité: 1,066 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 97°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000919
Numéro CAS: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,10091
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed63e7885d222b58abc168c7f9b12b55ed14783a&vid=446dc86687526998c6a216fb02db21fd8d6a716b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %