Imprimer
Acide 3,4-diméthylbenzoïque ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D1439-10G D1439-25G
TCIAD1439-10GEA 26.4 EUR
TCIAD1439-10G TCIAD1439-25G
Acide 3,4-diméthylbenzoïque ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3,4-diméthylbenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 163…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002524
Numéro CAS: 619-04-5
EINECS: 210-576-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e558694c19169f9809a46a2f8a820662f240dc37&vid=130aee059bf42921fad4eec5973b23e2085d02f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity