Imprimer
Acide 2,3-diméthylbenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D2221-25G D2221-5G
TCIAD2221-25GEA 103 EUR
TCIAD2221-25G TCIAD2221-5G
Acide 2,3-diméthylbenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2,3-diméthylbenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 282 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 143…147 °C
Densité: 1,283 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002479
Numéro CAS: 603-79-2
EINECS: 210-058-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4cee24e5229a4358985595e479f3373ea973118&vid=9666d03e6e0345117e9e637de7ef52e67fd9df83&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C