Imprimer
5-Bromothiophène-2-carbaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1135-25G B1135-5G
TCIAB1135-25GEA 120 EUR
TCIAB1135-25G TCIAB1135-5G
5-Bromothiophène-2-carbaldéhyde ≥97.0% (par GC)
5-Bromothiophène-2-carbaldéhyde
Formule: C₅H₃BrOS
Point d'ébullition: 115°C
Point d'éclair: 98°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005432
Numéro CAS: 4701-17-1
EINECS: 225-176-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76050205cd53586b900a1a210d7e5f7fd85ff937&vid=76050205cd53586b900a1a210d7e5f7fd85ff937&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %