Imprimer
Hydrogéno-(R)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B2977-25G B2977-5G
TCIAB2977-25GEA 60.5 EUR
TCIAB2977-25G TCIAB2977-5G
Hydrogéno-(R)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Hydrogéno-(R)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Numéro MDL: MFCD00063226
Numéro CAS: 37784-17-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db32a77a2c50f25ddd1f39b656dbf99f7fa0fd3d&vid=db32a77a2c50f25ddd1f39b656dbf99f7fa0fd3d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 137.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +58.0 to +62.0 deg (C=2, AcOH)