Imprimer
4'-Fluoro-3'-nitroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0777-25G F0777-5G
TCIAF0777-25GEA 252 EUR
TCIAF0777-25G TCIAF0777-5G
4'-Fluoro-3'-nitroacétophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Fluoro-3'-nitroacétophénone
Formule: C₈H₆FNO₃
MW: 183.14 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD00115369
Numéro CAS: 400-93-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a0cc0925044f99d13947b5e78a9117da8919bbc&vid=9a0cc0925044f99d13947b5e78a9117da8919bbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C