Imprimer
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1231-1G A1231-5G
TCIAA1231-1GEA 27.5 EUR
TCIAA1231-1G TCIAA1231-5G
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Formule: C₁₄H₁₅NO
MW: 213.28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00074959
Numéro CAS: 23364-44-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1145a66b6eb0809a86bd02ae0d5c84add2a4d725&vid=1145a66b6eb0809a86bd02ae0d5c84add2a4d725&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 143.0 to 146.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +8.0 deg (C=0.6, EtOH)