1-(4-Bromophenyl)ethylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
B2266-25G
B2266-5G
TCIAB2266-25GEA
311
EUR
TCIAB2266-25G
TCIAB2266-5G
1-(4-Bromophenyl)ethylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Formule:
C₈H₁₀BrN |
Numéro MDL:
MFCD00025548 Numéro CAS: 24358-62-1 EINECS: 246-200-3 ONU: 2735 ADR: 8,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |