Imprimer
tert-Butylchlorodiphénylsilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B1223-100ML B1223-25ML B1223-5ML
TCIAB1223-100MLEA 268 EUR
TCIAB1223-100ML TCIAB1223-25ML TCIAB1223-5ML
tert-Butylchlorodiphénylsilane ≥97.0% (par GC)
tert-Butylchlorodiphénylsilane
Formule: C₁₆H₁₉ClSi
Point d'ébullition: 125°C
Point d'éclair: 112°C
Numéro MDL: MFCD00000497
Numéro CAS: 58479-61-1
EINECS: 261-282-0
ONU: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2242433a5d5fac1185d795dceb1ceab2ff0dde3a&vid=2242433a5d5fac1185d795dceb1ceab2ff0dde3a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %