Imprimer
Ethanolamine chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Aminoethanol hydrochloride, 2-Hydroxyethylammonium Chloride, Monoethanolamine Hydrochloride, 2-Aminoethan-1-ol hydrochloride
A0298-25G A0298-500G A0298-100G
TCIAA0298-25GEA 18.7 EUR
TCIAA0298-25G TCIAA0298-500G TCIAA0298-100G
Ethanolamine chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethanolamine chlorhydrate
Formule: C₂H₈ClNO
MW: 97.54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012892
Numéro CAS: 2002-24-6
EINECS: 217-900-6
Merck Index: 14,03727
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7813253f0c90bd4375e654d764e68dec7872d2f2&vid=7813253f0c90bd4375e654d764e68dec7872d2f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency