Imprimer
3-Morpholinopropylamine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(4-Morpholinyl)propylamine, 3-Morpholinopropan-1-amine, 3-Morpholino propylamine
A0409-25ML A0409-500ML
TCIAA0409-25MLEA 17.6 EUR
TCIAA0409-25ML TCIAA0409-500ML
3-Morpholinopropylamine ≥99.0% (par GC)
3-Morpholinopropylamine
Formule: C₇H₁₆N₂O
Point d'éclair: 105°C
Numéro MDL: MFCD00006184
Numéro CAS: 123-00-2
EINECS: 204-590-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e80f65e83a4f86bd982f28bbfbf1863caa9d733e&vid=e80f65e83a4f86bd982f28bbfbf1863caa9d733e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %