Imprimer
4-Aminomorpholine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A0832-25ML A0832-5ML
TCIAA0832-25MLEA 120 EUR
TCIAA0832-25ML TCIAA0832-5ML
4-Aminomorpholine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Aminomorpholine
Formule: C₄H₁₀N₂O
Point d'ébullition: 168°C
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00006174
Numéro CAS: 4319-49-7
EINECS: 224-347-4
ONU: 2733
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bcc609e6b14b5ce935d6ae5002ee9c6595392ee0&vid=bcc609e6b14b5ce935d6ae5002ee9c6595392ee0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %