Imprimer
4'-Hydroxy-2'-méthylacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4′-Hydroxy-2′-methylacetophenone, 1-(4-Hydroxy-2-methylphenyl)ethanone
H1124-25G H1124-5G
TCIAH1124-25GEA 288 EUR
TCIAH1124-25G TCIAH1124-5G
4'-Hydroxy-2'-méthylacétophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Hydroxy-2'-méthylacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 313°C
Numéro MDL: MFCD00002303
Numéro CAS: 875-59-2
EINECS: 212-874-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3657863289670c2c3a58a3d3def91dabc48457fd&vid=3657863289670c2c3a58a3d3def91dabc48457fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency