Imprimer
Acide 4-bromo-2-thenoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
B3386-25G B3386-5G
TCIAB3386-25GEA 244 EUR
TCIAB3386-25G TCIAB3386-5G
Acide 4-bromo-2-thenoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-bromo-2-thenoïque
Formule: C₅H₃BrO₂S
MW: 207.05 g/mol
Numéro MDL: MFCD03422294
Numéro CAS: 16694-18-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c05f44564d653c09786d2242041ca1a26975c026&vid=c05f44564d653c09786d2242041ca1a26975c026&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C