Imprimer
Dichloro(diphényl)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Diphenyldichlorosilane, Dichlorodiphenylsilane
D0362-25G D0362-500G D0362-100G
TCIAD0362-25GEA 23.1 EUR
TCIAD0362-25G TCIAD0362-500G TCIAD0362-100G
Dichloro(diphényl)silane ≥98.0% (par GC)
Dichloro(diphényl)silane
Formule: C₁₂H₁₀Cl₂Si
Point d'éclair: 157°C
Numéro MDL: MFCD00000489
Numéro CAS: 80-10-4
EINECS: 201-251-0
ONU: 1769
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a910ad4362ffe1934cc4c7b08f0d1d3499038f1f&vid=a910ad4362ffe1934cc4c7b08f0d1d3499038f1f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %