Imprimer
Benzoïne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
B0079-25G B0079-500G
TCIAB0079-25GEA 17.6 EUR
TCIAB0079-25G TCIAB0079-500G
Benzoïne ≥98.0% (par GC)
Benzoïne
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00004496
Numéro CAS: 119-53-9
EINECS: 204-331-3
Merck Index: 14,01093
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4630446783653e9e35a05fd1d6d43f79994bdda&vid=d4630446783653e9e35a05fd1d6d43f79994bdda&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 138.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency