Imprimer
3,5-Diméthylbenzaldéhyde ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3498-5G D3498-25G
TCIAD3498-5GEA 51.7 EUR
TCIAD3498-5G TCIAD3498-25G
3,5-Diméthylbenzaldéhyde ≥96.0% (par GC)
3,5-Diméthylbenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: 9°C
Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 99°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082777
Numéro CAS: 5779-95-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c1c12c240fab31cad6f3cbf26c42f12a92350ae&vid=28f8dae4f226e7d3e122617a65aacc48134250e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %