Imprimer
3,4-Diméthylbenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3334-25G D3334-5G
TCIAD3334-25GEA 79.2 EUR
TCIAD3334-25G TCIAD3334-5G
3,4-Diméthylbenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
3,4-Diméthylbenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O
Point d'ébullition: 226°C
Densité: 1,012 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00016612
Numéro CAS: 5973-71-7
EINECS: 227-770-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d0cdb33d5e481dcd64a5e999c2000d3a541b310&vid=6ec1150fa4e887d888a3d955b9f63e0d26cd19ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %