Imprimer
2,4-Diméthylbenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2392-25G D2392-500G
TCIAD2392-25GEA 28.6 EUR
TCIAD2392-25G TCIAD2392-500G
2,4-Diméthylbenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
2,4-Diméthylbenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O
Point d'ébullition: 98°C
Point de fusion: –9 °C
Densité: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 89°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003340
Numéro CAS: 15764-16-6
EINECS: 239-856-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97d0c7188bd2755ba5b12808caec76988d58198b&vid=60463b13a8d73d69f721b48b93f8141538338255&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %