Imprimer
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(Bromomethyl)benzotrifluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
T1313-25G T1313-5G
TCIAT1313-25GEA 123 EUR
TCIAT1313-25G TCIAT1313-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylène ≥98.0% (par GC)
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylène
Formule: C₈H₆BrF₃
MW: 239.03 g/mol
Point d'ébullition: 66°C
Point de fusion: 31.5
Densité: 1.54
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000403
Numéro CAS: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
ONU: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f5411ece8ee0b34f86636cd65073e57ec4c5704&vid=0a76de67cc5f40c0c0342954fad5fca42f4c7fdf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %