α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylène ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
T2768-25G
T2768-5G
TCIAT2768-25GEA
39.6
EUR
TCIAT2768-25G
TCIAT2768-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylène ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylène
Formule:
C₈H₆BrF₃ Point d'ébullition: 72°C Point de fusion: 30 °C Densité: 1,57 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00013558 Numéro CAS: 395-44-8 EINECS: 206-901-7 ONU: 3261 ADR: 8,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |