Imprimer
Chloro(triphényl)méthane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trt-Cl, Chlorotriphenylmethane, Triphenylmethyl chloride, (Chloromethanetriyl)tribenzene, Triphenylchloromethane
C0308-25G C0308-500G C0308-100G
TCIAC0308-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0308-25G TCIAC0308-500G TCIAC0308-100G
Chloro(triphényl)méthane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chloro(triphényl)méthane
Formule: C₁₉H₁₅Cl
MW: 278.78 g/mol
Point d'ébullition: 310°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000813
Numéro CAS: 76-83-5
EINECS: 200-986-4
ONU: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47245528d633f880e2a72d92c2f922ad7b0245da&vid=63414a211c8e40c86d200b1a26382091ad69ae5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 115.0 deg-C