Imprimer
1,3-Diphénylacétone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Diphenylpropan-2-one, 1,3-Diphenyl-2-propanone
D0911-25G D0911-500G D0911-100G
TCIAD0911-25GEA 31.9 EUR
TCIAD0911-25G TCIAD0911-500G TCIAD0911-100G
1,3-Diphénylacétone ≥97.0% (par GC)
1,3-Diphénylacétone
Formule: (C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅)
MW: 210.28 g/mol
Point d'ébullition: 330
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004795
Numéro CAS: 102-04-5
EINECS: 203-000-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdd1a633815c0223978700421f3dfc5f06566cf5&vid=e50d448cc394a36487b427b88a0a9b5057e59988&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %