Imprimer
Dodécylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: n-Dodecylbenzene, 1-Phenyldodecane
D1074-25ML D1074-500ML
TCIAD1074-25MLEA 51.7 EUR
TCIAD1074-25ML TCIAD1074-500ML
Dodécylbenzène ≥98.0% (par GC)
Dodécylbenzène
Formule: C₁₈H₃₀
MW: 246.44 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Point de fusion: -4
Point d'éclair: 124°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008974
Numéro CAS: 123-01-3
EINECS: 204-591-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f41143e61eb3ec9bb6f82cd62030b919baa4d1e&vid=2cfd3dedc2f08801ce254e5b7576b9540460834a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %