Imprimer
n-Butylbenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0713-25ML B0713-500ML B0713-100ML
TCIAB0713-25MLEA 17.6 EUR
TCIAB0713-25ML TCIAB0713-500ML TCIAB0713-100ML
n-Butylbenzène ≥99.0% (par GC)
n-Butylbenzène
Formule: C₁₀H₁₄
Point d'ébullition: 183°C
Point de fusion: -88°C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009463
Numéro CAS: 104-51-8
EINECS: 203-209-7
ONU: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01549
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40da26daf31b52464af335686fa12e452d578a29&vid=be06e90e6ec14b9dd78e200c70af59c543278966&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %