tert-Butylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
B0715-25ML
B0715-500ML
TCIAB0715-25MLEA
0
EUR
TCIAB0715-25ML
TCIAB0715-500ML
tert-Butylbenzène ≥98.0% (par GC)
tert-Butylbenzène
Formule:
C₁₀H₁₄ Point d'ébullition: 168°C Point de fusion: –58 °C Densité: 0,8662 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 60°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008816 Numéro CAS: 98-06-6 EINECS: 202-632-4 ONU: 2709 ADR: 3,III Merck Index: 14,01551 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |