Imprimer
4-Méthylanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Methylanisole
M0149-25ML M0149-500ML M0149-100ML
TCIAM0149-25MLEA 17.6 EUR
TCIAM0149-25ML TCIAM0149-500ML TCIAM0149-100ML
4-Méthylanisole ≥98.0% (par GC)
4-Méthylanisole
Formule: C₈H₁₀O
Point d'ébullition: 175°C
Point de fusion: –36 °C
Densité: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 59°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008413
Numéro CAS: 104-93-8
EINECS: 203-253-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5998ff110ef1366b10462720b849d5801bd231c8&vid=3bab89bdf1b41b22f83270315876f9600fc32158&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %