Imprimer
1-Éthyl-4-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0154-25G E0154-500G
TCIAE0154-25GEA 17.6 EUR
TCIAE0154-25G TCIAE0154-500G
1-Éthyl-4-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)
1-Éthyl-4-nitrobenzène
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 242°C
Point de fusion: –11.5 °C
Densité: 1,1183 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 117°C
Numéro MDL: MFCD00007385
Numéro CAS: 100-12-9
EINECS: 202-821-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3946136f52eb8df4480d9cca847d98048cc458c1&vid=342728d1e61f16718a7099da2df5b342a5a71661&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %