Imprimer
1-Éthyl-2-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Ethylnitrobenzene
E0153-25G E0153-500G
TCIAE0153-25GEA 17.6 EUR
TCIAE0153-25G TCIAE0153-500G
1-Éthyl-2-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)
1-Éthyl-2-nitrobenzène
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 232°C
Point de fusion: –11 °C
Densité: 1,1236 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00024294
Numéro CAS: 612-22-6
EINECS: 210-299-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a16fc096d537bd8cd35e95334092cdf232f1316b&vid=4228a3e19cefffc503d1f54e8b388c31567d14bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %