Imprimer
4-sec-Butylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(sec-Butyl)aniline
B1256-25ML B1256-5ML
TCIAB1256-25MLEA 200 EUR
TCIAB1256-25ML TCIAB1256-5ML
4-sec-Butylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-sec-Butylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
Point d'ébullition: 238°C
Densité: 0,977 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00010223
Numéro CAS: 30273-11-1
EINECS: 250-108-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=114e38302c007288b58a8f8e92ae431acfc22907&vid=114e38302c007288b58a8f8e92ae431acfc22907&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %