Imprimer
2-Isopropylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0318-25ML I0318-250ML
TCIAI0318-25MLEA 18.7 EUR
TCIAI0318-25ML TCIAI0318-250ML
2-Isopropylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Isopropylaniline
Formule: C₉H₁₃N
Point d'ébullition: 104°C
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00007720
Numéro CAS: 643-28-7
EINECS: 211-397-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92f6a2e28d01d564dbe21c8f69b2e58e93b94861&vid=8bb72379fef1fc5fd2637f4b55fedddc8ad93230&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %