Imprimer
4-Iodotoluène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Iodo-4-methylbenzene
I0218-25G I0218-500G I0218-100G
TCIAI0218-25GEA 37.4 EUR
TCIAI0218-25G TCIAI0218-500G TCIAI0218-100G
4-Iodotoluène ≥99.0% (par GC)
4-Iodotoluène
Formule: C₇H₇I
Point d'ébullition: 211,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 33…35 °C
Densité: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001059
Numéro CAS: 624-31-7
EINECS: 210-841-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbaf4b78f4735e6c110e8c400a4167161f41e112&vid=9933bb546727ceb451bb694466c8b4d6f4159763&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency