Imprimer
α,α,α,2-Tétrafluoro-5-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
F0373-25G F0373-5G
TCIAF0373-25GEA 67.1 EUR
TCIAF0373-25G TCIAF0373-5G
α,α,α,2-Tétrafluoro-5-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
α,α,α,2-Tétrafluoro-5-nitrotoluène
Formule: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209.1 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00024576
Numéro CAS: 400-74-8
EINECS: 206-925-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3b33e456c0056804ddfda28c40ac7ea843f0210&vid=e9314bb06bc49777d6c2e5314df4a6d58261d6ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %