Imprimer
2-Fluoro-5-nitrotoluène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
F0276-10G F0276-25G
TCIAF0276-10GEA 29.7 EUR
TCIAF0276-10G TCIAF0276-25G
2-Fluoro-5-nitrotoluène ≥97.0% (par GC)
2-Fluoro-5-nitrotoluène
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Point d'ébullition: 99°C
Point de fusion: 40
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007284
Numéro CAS: 455-88-9
EINECS: 207-251-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a6e835855bb4ec2b305ec048ec456996ecc9f8a&vid=b33e2e9310d12bd710c1367c0eecefc6593b01ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C