Imprimer
2-Fluoro-6-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0696-25G F0696-5G
TCIAF0696-25GEA 88 EUR
TCIAF0696-25G TCIAF0696-5G
2-Fluoro-6-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-6-nitrotoluène
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Point d'ébullition: 97°C
Point de fusion: 7°C
Point d'éclair: 89°C
Numéro MDL: MFCD00007197
Numéro CAS: 769-10-8
EINECS: 212-203-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8506344e759f00c428a744dfcc7958c023ad373&vid=d54858a40fba1f58faeeb931c9955e80ed15faa4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %