Imprimer
2-Fluoro-4-iodotoluène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-5-iodo-2-methylbenzene, 2-Fluoro-4-iodo-1-methylbenzene
F0720-25G F0720-5G
TCIAF0720-25GEA 99 EUR
TCIAF0720-25G TCIAF0720-5G
2-Fluoro-4-iodotoluène ≥95.0% (par GC)
2-Fluoro-4-iodotoluène
Formule: C₇H₆FI
MW: 236.03 g/mol
Point d'ébullition: 206
Point de fusion: 22
Numéro MDL: MFCD00001045
Numéro CAS: 39998-81-7
EINECS: 254-740-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df9c490af0d21685d6d3e712dbef505ca5be4f7a&vid=4471526f5ecdbd8994e3b229c1e5d2f69c9ef592&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %