Imprimer
4-Fluorotoluène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F0041-25ML F0041-500ML
TCIAF0041-25MLEA 18.7 EUR
TCIAF0041-25ML TCIAF0041-500ML
4-Fluorotoluène ≥99.0% (par GC)
4-Fluorotoluène
Formule: C₇H₇F
Point d'ébullition: 116°C
Point de fusion: -56°C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 10°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000358
Numéro CAS: 352-32-9
EINECS: 206-520-6
ONU: 2388
ADR: 3,II
Merck Index: 14,04180
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f502a0d6dc7f92e7324a10e4d424f7c45d0f18b&vid=08b042d4bbe60044a35bd454c05ce2d8d0600a9f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %