Imprimer
α,α,α,4-Tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Fluorobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
F0357-25G F0357-5G
TCIAF0357-25GEA 145 EUR
TCIAF0357-25G TCIAF0357-5G
α,α,α,4-Tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
α,α,α,4-Tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₄F₄
Point d'ébullition: 103°C
Densité: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 11°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000399
Numéro CAS: 402-44-8
EINECS: 206-944-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=994d470aa2ceef19a43d0c30e59c96a7d06b08a9&vid=3f0e0f9d393780a8220a94c734ed5f67680dbf5c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %