Imprimer
α,α,α,2-Tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F0389-25G F0389-5G
TCIAF0389-25GEA 42.9 EUR
TCIAF0389-25G TCIAF0389-5G
α,α,α,2-Tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
α,α,α,2-Tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₄F₄
Point d'ébullition: 116°C
Point de fusion: –51,15 °C
Densité: 1,293 g/cm³ (26 °C)
Point d'éclair: 17°C
Numéro MDL: MFCD00000374
Numéro CAS: 392-85-8
EINECS: 206-880-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b80c03a6f34fa5f955f2c18c78e4751370fae4b&vid=54eb1380bfee5b5a41619c0c17c5eac48c29c38c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %