4-Chloro-2-nitrotoluène
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
C0231-25G
C0231-500G
TCIAC0231-25GEA
17.6
EUR
TCIAC0231-25G
TCIAC0231-500G
4-Chloro-2-nitrotoluène
4-Chloro-2-nitrotoluène
Formule:
C₇H₆ClNO₂ Point d'ébullition: 115°C Point de fusion: 38…39 °C Densité: 1,2559 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007215 Numéro CAS: 89-59-8 EINECS: 201-921-2 ONU: 3457 ADR: 6.1,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 36.0 to 39.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |