Imprimer
2-Chloro-6-nitrotoluène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0230-25G C0230-500G
TCIAC0230-25GEA 18.7 EUR
TCIAC0230-25G TCIAC0230-500G
2-Chloro-6-nitrotoluène ≥99.0% (par GC)
2-Chloro-6-nitrotoluène
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Point d'ébullition: 241°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007205
Numéro CAS: 83-42-1
EINECS: 201-475-9
ONU: 3457
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d91d7416019b800d9f3b4ac8574b5809ab5ff57&vid=fa8daaaa3527bc3c885d4ab6b91b9a365b233d19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %