α-Chloro-3-nitrotoluène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
1-(Chloromethyl)-3-nitrobenzene, 3-Nitrobenzyl chloride, α-Chloro-m-nitrotoluene, alpha-Chloro-3-nitrotoluene, m-Nitrobenzyl chloride
C0709-25G
C0709-5G
TCIAC0709-25GEA
154
EUR
TCIAC0709-25G
TCIAC0709-5G
α-Chloro-3-nitrotoluène ≥99.0% (par GC)
α-Chloro-3-nitrotoluène
Formule:
C₇H₆ClNO₂ MW: 171.58 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00007272 Numéro CAS: 619-23-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 45.0 to 49.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |