2-Nitrobenzyle chlorure ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
1-(Chloromethyl)-2-nitrobenzene, 2-Nitrobenzyl chloride, α-Chloro-o-nitrotoluene, alpha-Chloro-2-nitrotoluene
N0182-25G
N0182-5G
TCIAN0182-25GEA
113
EUR
TCIAN0182-25G
TCIAN0182-5G
2-Nitrobenzyle chlorure ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Nitrobenzyle chlorure
Formule:
C₇H₆ClNO₂ MW: 171.58 g/mol Point d'ébullition: 133°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007185 Numéro CAS: 612-23-7 EINECS: 210-300-5 ONU: 3261 ADR: 8 II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 47.0 to 50.0 deg-C |