Imprimer
2-Chloro-5-fluorotoluène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-4-fluoro-2-methylbenzene
C1537-25G C1537-5G
TCIAC1537-25GEA 96.8 EUR
TCIAC1537-25G TCIAC1537-5G
2-Chloro-5-fluorotoluène ≥97.0% (par GC)
2-Chloro-5-fluorotoluène
Formule: C₇H₆ClF
MW: 144.58 g/mol
Point d'ébullition: 156
Densité: 1.18
Numéro MDL: MFCD00040853
Numéro CAS: 33406-96-1
EINECS: 251-508-6
ONU: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e238bf4cf617e745957740d7c534841a4fd4968&vid=c0a8503a30d8a29e12027b1f09baa879b769ac7a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %