4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chlorobenzotrifluoride
C0305-25G
C0305-500G
TCIAC0305-25GEA
17.6
EUR
TCIAC0305-25G
TCIAC0305-500G
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule:
C₇H₄ClF₃ MW: 180.56 g/mol Point d'ébullition: 140°C Point de fusion: -36 Point d'éclair: 43°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000627 Numéro CAS: 98-56-6 EINECS: 202-681-1 ONU: 2234 ADR: 3 III Merck Index: 14,02126 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |