Imprimer
4-Chloro-2-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1513-25G C1513-250G
TCIAC1513-25GEA 29.7 EUR
TCIAC1513-25G TCIAC1513-250G
4-Chloro-2-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-2-fluorotoluène
Formule: C₇H₆ClF
MW: 144.58 g/mol
Point d'ébullition: 153
Densité: 1.184
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00000571
Numéro CAS: 452-75-5
EINECS: 207-210-3
ONU: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e019b1c911e75fa8485e12d0d84a209165f3df33&vid=5f31f79808258c411f9b1c42a27993942d764b44&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %